Läs mer
Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous |
| CAS | 317-34-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN |
| Visa mer |