Läs mer
Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous, Mikromol™
Produktkod. 18043080
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18043080 250 mg
1 options
Produktkod. 18043080 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1050.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
CAS 317-34-0
Analyt- eller komponentnamn Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline
InChI formel InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
LEDER CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN
IUPAC-namn 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione;ethane-1,2-diamine
Molekylvikt (g/mol) 420.43
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 420.1982 g/mol