Läs mer
Teofyllin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493411 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493411 250 g 250g
11403421 500 g 500g
11413421 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493411 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210302483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1121.69 SEK / 250g
    Save 58.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-55-9
Molekylformel C7H8N4O2
Molekylvikt (g/mol) 180.167
InChI-nyckel ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-7H-purin-2,6-dion
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Theophylline
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Formel vikt 180.2
Fysisk form Fast