Läs mer
Teofyllin, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Teofyllin har använts för att studera dess effekter på råttgenuttryck i ubiquitin-proteasomvägen som reglerar spermatogenes och kvaliteten på epididymala spermier. Teofyllin har också använts som en intern standard för mätning av plasmanivåer av paracetamol hos människor.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Theophylline has been used to study its effects on rat gene expression in the ubiquitin-proteasome pathway that regulates spermatogenesis and epididymal sperm quality. Theophylline has also been used as an internal standard for the measurement of plasma paracetamol levels in humans.
Solubility
Soluble in ethanol (moderately), DMSO, alkali hydroxides, ammonia, dilute hyrochloric acid, nitric acid, dilute aqueous acid, and dilute aqueous base. Insoluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Theophylline |
| Smältpunkt | 270°C to 274°C |
| Färg | White |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 454 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 13463 |
| Merck Index | 14,9285 |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethanol (moderately),DMSO,alkali hydroxides,ammonia,dilute hyrochloric acid,nitric acid,dilute aqueous acid,and dilute aqueous base. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 180.16 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning