Läs mer
2'-Fluoro-iBu-G Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaska
Produktkod. 30054752 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvalitet:
Standard
Produktkod. Kvalitet
30054752 Standard
1 options
Produktkod. 30054752 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 27160702
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
2'-Fluoro-iBu-G CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med 2'-fluorskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
Belägen i den ideala oligopositionen antar den mycket elektronegativa fluor (2'-Fluoro) modifieringen en mer termodynamiskt stabil A-form helix vid hybridisering till sitt mål. Uppvisar förbättrad affinitet och viss nukleasresistens (jämfört med 2'-OH), har 2'-F-modifieringen visat sig användbar i antisense, siRNA och aptamertillämpningar. ''Standardklass''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en serumflaska i halsen, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
Funktioner
  • Fullständigt kemiskt namn —5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl) -N2- isobutyryl-2'-fluorguanosin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
  • Molekylformel —C 44 H 53 FN 7 O 8 P
  • Bas —G
  • Basskydd —iBu
  • Formelvikt —857,4 g/mol
  • CAS-nummer —144089-97-4
  • HPLC-renhet —>98 %
  • 31P NMR-renhet —≥98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Pulver
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp 2in-Fluoro-iBu-G CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Guanosin (G)
Reagensfunktioner 2in-Fluoro modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp RNA
Form Powder