Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-OMe-C Phosphoramidite , 20-400 finish flaska
Produktkod. 17957152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17957152 1 g
1 options
Produktkod. 17957152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27204310
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
2'-OMe-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-C CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden cytidin (C) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifieringar nukleasresistens, färre effekter utanför målet och något ökade hybridiseringsaffiniteter. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baserad forskning. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 finish hals stil, som är kompatibel med de flesta Expedite synthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl) -N4 -acetyl-2'-O-metyl-cytidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
• Molekylformel: C 42 H 52 N 5 O 9
•P Bas: C
•Basskydd: Ac
•Formelvikt: 801,86 g/mol
•CAS-nummer: 199593-09-4
•HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet:≤ 0,01%; Enstaka kritisk förorening≤ 0,3 %
•31P NMR-renhet: >99%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm≤ 0,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Amber Bottle (20-400 Thread)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Produkttyp 2i-OMe-C CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver