Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure 2ʹ-OMe-Bz-A Phosphoramidite
Produktkod. 17987112 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Formatera:
Amber Bottle (20-400 tråd)
Serumflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera
17987112 1 g Amber Bottle (20-400 tråd)
17967152 1 g Serumflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17987112 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27204210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
2'-OMe-Bz-A CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-Bz-A CEP är en fosforamidit som innehåller 5' DMT och nukleosidadenosin (A) med 2'-O-metylskydd, för användning vid oligonukleotidsyntes. Belägen i den ideala oligopositionen uppvisar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifikationer nukleasresistens, färre off-target-effekter och något ökad hybridiseringsaffinitet. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos designade för antisense-, siRNA-, aptamer- eller gRNA-baserad forskning. Varumärket TheraPure betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklat med största strikta högupplöst analys och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därmed idealiskt för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en bärnstensflaska.
Finns med Serum Vial, 20-400 Finish eller 28-400 Finish halsstil.
  • Serumflaskhalsen är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
  • 20-400-finish halsstil är kompatibel med de flesta Expedite-syntar.
  • 28-400-finish halsstil är kompatibel med de flesta MerMade-synthesizers.
Funktioner:
  • Fullständig kemisk namn: —5'-O-(4,4'-dimetoxytrityl)-N 6-benzoyl-2'-O-metyladenosin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
  • Molekylformel—C48H54N7O8P
  • Bas—A
  • Basskydd—Bz
  • Formelvikt—887,97 g/mol
  • CAS-nummer—110782-31-5
  • HPLC-renhet— ≥99 %; M-11-förorening: ≤0,01 %; Enkel kritisk förorening ≤0,3 %
  • 31P NMR-renhet— >99%; Summan av icke-primära toppar på 140-152 ppm ≤0,5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Amber Bottle (20-400 tråd)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Produkttyp 2i-OMe-Bz-A CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.