Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure 2ʹ-OMe-U Phosphoramidite
Produktkod. 17977152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Formatera:
Amber Bottle (20-400 tråd)
Serumflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera
17977152 1 g Amber Bottle (20-400 tråd)
17907162 1 g Serumflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17977152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27204410
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
2'-OMe-U CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden uridin (U) med 2'-O-metylskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
2'-OMe-U CEP är en fosforamidit som innehåller 5' DMT och nukleosiden uridin (U) med 2'-O-metylskydd, för användning vid oligonukleotidsyntes. Beläget i den ideala oligopositionen visar 2'-O-metyl (OMe) oligomodifikationer nukleasresistens, färre off-target-effekter och något ökad hybridiseringsaffinitet. Dessa fosforamiditer används ofta för oligos som är utformade för forskning baserad på antisense, siRNA, aptamer eller gRNA. Varumärket TheraPure anger vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklat med största noggrannhet i högupplöst analys och noggrant kontrollerade orenhetersprofiler och därmed idealiskt för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en bärnstensflaska.
Finns med Serum Vial, 20-400 Finish eller 28-400 Finish halsstil.
  • Serumflaskhalsen är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA synthesizers.
  • 20-400-finish halsstil är kompatibel med de flesta Expedite-syntar.
  • 28-400-finish halsstil är kompatibel med de flesta MerMade-synthesizers.
Funktioner:
  • Fullständig kemisk namn: —5'-O-(4,4'-dimetoxytrityl)-2'-O-metyluridin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
  • Molekylformel—C40H56N7O9P
  • Bas—U
  • Formelvikt—760,8 g/mol
  • CAS-nummer—110764-79-9
  • HPLC-renhet— ≥99 %; M-11-förorening: ≤0,01 %; Enkel kritisk förorening ≤0,3 %
  • 31P NMR-renhet— >99%; Summan av icke-primära toppar på 140–152 ppm ≤0,5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Amber Bottle (20-400 tråd)
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Produkttyp 2i-OMe-U CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Uridin (U)
Reagensfunktioner 2-i-OMe modifierad
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.