Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Eam1104I, 3000 U, 150μ L
Produktkod. 18416548 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
150μ L
Produktkod.
18416548 150μ L
1 options
Produktkod. 18416548 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER023T1
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner. Dessa produkter erbjuder kompletta arbetsflödeslösningar från mallberedning till RNA-syntes och rekommenderas för processforskning och optimering, proof of concept och prekliniska studier.
Den höga renheten av TheraPure IVT enzymer säkerställs genom exakta kvalitetstester som inkluderar bekräftelse på att enzymerna är nukleas- och endotoxinfria. Dessutom är tillverkningsprocessen av TheraPure produkter följer ISO9001 och ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Behändiga fristående enzymer för enkel optimering av arbetsflödet
  • Djurfria råvaror (AOF) som används i tillverkningen
  • Ingen risk för kontaminering av prion- eller djurvirus
  • Reproducerbara och konsekventa resultat med validerad kvalitetstestning
  • Överensstämmer med föreskrifter—β -laktamfri tillverkningsteknik
  • Lämplig för translationell forskning
  • Underlättar övergång till GMP under mRNA-vaccinutvecklingsprocessen
  • Skalbar och tillgänglig som OEM-produkt
Den exceptionella kvaliteten på TheraPure produkter stöds av:
  • Analyscertifikat
  • Ursprungsintyg
  • TSE/BSE uttalande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 U/μ L
Inkubatortemperatur 37 °C
För användning med (applikation) In vitro transkription
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Eam1104I
Kompatibel buffert 10X Tangobuffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 3000 U, 150μ L
Klipp webbplats CTCTTC(1/4)^
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Läkemedelsutveckling
Produktlinje TheraPure
Inaktiveringstemperatur 65 °C
Form Vätska