Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Modifierande enzymer
Produktkod. 18446798 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 U, 250μ L
10 U, 10μ L
10 U, 100μ L
5000 U, 100μ L
Koncentration:
0,1 U/μ L
1 U/μl
40 U/μl
50 U/μl
Produkttyp:
DNas I, RNas-fri
Pyrofosfatas, oorganiskt
RNas-inhibitor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration Produkttyp
18446798 5000 U, 100μ L 50 U/μl DNas I, RNas-fri
18496768 10 000 U, 250μ L 40 U/μl RNas-inhibitor
18416728 10 U, 10μ L 1 U/μl Pyrofosfatas, oorganiskt
18476768 10 U, 100μ L 0,1 U/μ L Pyrofosfatas, oorganiskt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18446798 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN052T1
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner. Dessa produkter erbjuder kompletta arbetsflödeslösningar från mallberedning till RNA-syntes och rekommenderas för processforskning och optimering, proof of concept och prekliniska studier.
Den höga renheten av TheraPure IVT enzymer säkerställs genom exakta kvalitetstester som inkluderar bekräftelse på att enzymerna är nukleas- och endotoxinfria. Dessutom är tillverkningsprocessen av TheraPure produkter följer ISO9001 och ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Behändiga fristående enzymer för enkel optimering av arbetsflödet
  • Djurfria råvaror (AOF) som används i tillverkningen
  • Ingen risk för kontaminering av prion- eller djurvirus
  • Reproducerbara och konsekventa resultat med validerad kvalitetstestning
  • Överensstämmer med föreskrifter—β -laktamfri tillverkningsteknik
  • Lämplig för translationell forskning
  • Underlättar övergång till GMP under mRNA-vaccinutvecklingsprocessen
  • Skalbar och tillgänglig som OEM-produkt
Den exceptionella kvaliteten på TheraPure produkter stöds av:
  • Analyscertifikat
  • Ursprungsintyg
  • TSE/BSE uttalande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 U/μl
För användning med (applikation) In vitro transkription
Enzym Dnase I, RNas-fri
Känslig för värmeinaktivering Ja
Kvantitet 5000 U, 100μ L
Produkttyp DNas I, RNas-fri
Forskningskategori Läkemedelsutveckling
Produktlinje TheraPure
Inhibitorer Metallkelatorer, övergångsmetaller (t.ex. Zn), SDS, reduktionsmedel (DTT ochβ -merkaptoetanol)
Inaktiveringstemperatur 65 °C
Form Vätska
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.