Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Nukleotider
Produktkod. 18496468 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
ATP Lösning, Tris Lösning
ATP Lösning, natriumlösning
CTP-lösning, Tris-lösning
CTP-lösning, natriumlösning
GTP-lösning, Tris-lösning
GTP-lösning, natriumlösning
N1-metylpseudo-UTP, natriumlösning
UTP-lösning, Tris-lösning
UTP-lösning, natriumlösning
Koncentration:
100 mM
200 mM
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Koncentration
18496468 UTP-lösning, Tris-lösning 200 mM
18416628 ATP Lösning, natriumlösning 100 mM
18486548 ATP Lösning, Tris Lösning 200 mM
18436668 CTP-lösning, natriumlösning 100 mM
18416808 CTP-lösning, Tris-lösning 200 mM
18426778 GTP-lösning, natriumlösning 100 mM
18476548 GTP-lösning, Tris-lösning 200 mM
18436478 UTP-lösning, natriumlösning 100 mM
18476438 N1-metylpseudo-UTP, natriumlösning 100 mM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 18496468 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R00047T1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    948.00 SEK
    919.65 SEK / 200µL
    Save 28.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner. Dessa produkter erbjuder kompletta arbetsflödeslösningar från mallberedning till RNA-syntes och rekommenderas för processforskning och optimering, proof of concept och prekliniska studier.
Den höga renheten av TheraPure IVT enzymer säkerställs genom exakta kvalitetstester som inkluderar bekräftelse på att enzymerna är nukleas- och endotoxinfria. Dessutom är tillverkningsprocessen av TheraPure produkter följer ISO9001 och ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Behändiga fristående enzymer för enkel optimering av arbetsflödet
  • Djurfria råvaror (AOF) som används i tillverkningen
  • Ingen risk för kontaminering av prion- eller djurvirus
  • Reproducerbara och konsekventa resultat med validerad kvalitetstestning
  • Överensstämmer med föreskrifter—β -laktamfri tillverkningsteknik
  • Lämplig för translationell forskning
  • Underlättar övergång till GMP under mRNA-vaccinutvecklingsprocessen
  • Skalbar och tillgänglig som OEM-produkt
Den exceptionella kvaliteten på TheraPure produkter stöds av:
  • Analyscertifikat
  • Ursprungsintyg
  • TSE/BSE uttalande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp UTP-lösning, Tris-lösning
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 200 mM
Kvantitet 0.2 mL
Produktlinje TheraPure
Färg Färglös
För användning med (applikation) In vitro transkription
Endast för forskning.