Läs mer
TheraPure™ rU Phosphoramidite , serumflaska
Produktkod. 17934362 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 17934362 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 27180402
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tillverka oligonukleotidföreningar som kräver kontrollerade föroreningsprofiler med denna fosforamidit.
TheraPure Fosforamiditer är designade för oligonukleotidtillverkare som kräver högt definierade föroreningsprofiler och strikt kontrollerade processer.
Höjdpunkter
  • TheraPure PAC rA-fosforamiditer är idealiska för storskalig tillverkning av oligonukleotidföreningar som kräver kontrollerade föroreningsprofiler i amidittillverkningsprocesser
  • Rigoröst kontrollerade tillverkningsprocesser minimerar nivåerna av reaktiva P(III)-föroreningar som kan införlivas i oligonukleotidprodukten och/eller resultera i ackumulering av biprodukter som kan vara svåra att avlägsna under rening
  • NMR-analys utförs på varje parti för att säkerställa att nivåerna av kritiska föroreningar ligger inom specifikationerna
  • Begränsat kvarvarande vatten förbättrar amiditstabiliteten, vilket eliminerar störningar med oligonukleotidsyntes som kan orsakas av för mycket vatten
Process och Supply Chain Control
  • En kontrollerad råvaruförsörjningskedja och etablerade leverantörspartnerskap säkerställer konsekvens och leveranssäkerhet
  • Processer är strikt kontrollerade och övervakade från materialanskaffning till slutlig kvalitetskontroll och produktsläpp enligt ISO9001-standarder, vilket ger batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Alla TheraPure RNA-fosforamiditer levereras med partispecifika kvalitetskontrolldata inklusive HPLC- och fosfor-NMR-analyser
Produktkonfigurationer
  • TheraPure fosforamiditer är tillgängliga med 2'-TBDMS-skydd eller den nukleasresistenta 2'-OMe-modifieringen
  • Snabba eller vanliga avskyddningsalternativ finns tillgängliga
  • 2'-TBDMS RNA-amiditkemi är den allmänt accepterade standarden för högkvalitativ, storskalig syntes av RNA-oligonukleotider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Pulver
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp rU CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Uridin (U)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure