Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ RNA-polymeraser
Produktkod. 18426728 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Polymeras:
T7 RNA-polymeras
Koncentration:
200 U/μl
Kvantitet:
20 000 U
Produktkod. Polymeras Koncentration Kvantitet
18426728 T7 RNA-polymeras 200 U/μl 20 000 U
1 options
Produktkod. 18426728 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP011T1
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner. Dessa produkter erbjuder kompletta arbetsflödeslösningar från mallberedning till RNA-syntes och rekommenderas för processforskning och optimering, proof of concept och prekliniska studier.
Den höga renheten av TheraPure IVT enzymer säkerställs genom exakta kvalitetstester som inkluderar bekräftelse på att enzymerna är nukleas- och endotoxinfria. Dessutom är tillverkningsprocessen av TheraPure produkter följer ISO9001 och ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Behändiga fristående enzymer för enkel optimering av arbetsflödet
  • Djurfria råvaror (AOF) som används i tillverkningen
  • Ingen risk för kontaminering av prion- eller djurvirus
  • Reproducerbara och konsekventa resultat med validerad kvalitetstestning
  • Överensstämmer med föreskrifter—β -laktamfri tillverkningsteknik
  • Lämplig för translationell forskning
  • Underlättar övergång till GMP under mRNA-vaccinutvecklingsprocessen
  • Skalbar och tillgänglig som OEM-produkt
Den exceptionella kvaliteten på TheraPure produkter stöds av:
  • Analyscertifikat
  • Ursprungsintyg
  • TSE/BSE uttalande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Polymeras T7 RNA-polymeras
Produktlinje TheraPure
Promotor T7
För användning med (applikation) In vitro transkription
Kvantitet 20 000 U
Koncentration 200 U/μl
Endast för forskning.