Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Modifierande enzymer
Produktkod. 18496768 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 000 U, 250μ L
10 U, 10μ L
10 U, 100μ L
5000 U, 100μ L
Koncentration:
0,1 U/μ L
1 U/μl
40 U/μl
50 U/μl
Produkttyp:
DNas I, RNas-fri
Pyrofosfatas, oorganiskt
RNas-inhibitor
Produktkod. 18496768
Brand: Thermo Scientific™ EO038T1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner.
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner. Dessa produkter erbjuder kompletta arbetsflödeslösningar från mallberedning till RNA-syntes och rekommenderas för processforskning och optimering, proof of concept och prekliniska studier.
Den höga renheten av TheraPure IVT enzymer säkerställs genom exakta kvalitetstester som inkluderar bekräftelse på att enzymerna är nukleas- och endotoxinfria. Dessutom är tillverkningsprocessen av TheraPure produkter följer ISO9001 och ISO13485 standarder.
Funktioner
  • Behändiga fristående enzymer för enkel optimering av arbetsflödet
  • Djurfria råvaror (AOF) som används i tillverkningen
  • Ingen risk för kontaminering av prion- eller djurvirus
  • Reproducerbara och konsekventa resultat med validerad kvalitetstestning
  • Överensstämmer med föreskrifter—β -laktamfri tillverkningsteknik
  • Lämplig för translationell forskning
  • Underlättar övergång till GMP under mRNA-vaccinutvecklingsprocessen
  • Skalbar och tillgänglig som OEM-produkt
Den exceptionella kvaliteten på TheraPure produkter stöds av:
  • Analyscertifikat
  • Ursprungsintyg
  • TSE/BSE uttalande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 40 U/μl
För användning med (applikation) In vitro transkription
Enzym RNas-inhibitor
Känslig för värmeinaktivering Ja
Kvantitet 10 000 U, 250μ L
Produkttyp RNas-inhibitor
Forskningskategori Läkemedelsutveckling
Produktlinje TheraPure
Inhibitorer SDS, urea och alla oxiderande reagens (p-klorkvicksilverbensoat, löst syre, joner) i sina högre oxidationstillstånd
Inaktiveringstemperatur 75 °C
Form Vätska
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.