Läs mer
Ansell ActivArmr™ 78-101 Stickade termohandskar
Produktkod. 11706723 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
9
Förpackningsstorlek:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11706723 9 12 par
12445150 7 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11706723 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 78101090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1163.40 SEK
    738.98 SEK / 12 par
    Save 424.42 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Stickade termiska arbetshandskar har speciella fibrer som ger en värmeisolerande barriär mellan huden och den omgivande miljön.
  • Handskar torkar snabbare än bomull för att effektivt eliminera fukt från huden
  • Speciella ihåliga fibrer ger en värmeisolerande barriär mellan huden och den omgivande miljön
  • Automatisk stickad teknologikonstruktion för längre, mer bekvämt slitage
  • Sömlös design eliminerar eventuellt obehag eller hudirritation
  • Värmeisolering för skydd mot kallt väder
  • Ambidextrous för att passa båda händerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Blått
Exteriör finish Ingen textur
Hand Ambidexter
Material Thermolite
Produkttyp Termiska mekanikerhandskar
Storlek 9
EN388 Standard 214XA
För användning med (applikation) Bilmontering, livsmedelsbearbetning
Handske manschettstil Sticka
Serie 78-101
Garnmätare 13