Läs mer
Ansell ActivArmr™ 78-101 Stickade termohandskar
Produktkod. p-8319005 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
9
Förpackningsstorlek:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12445150 7 12 par
11706723 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12445150 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 78101070
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stickade termiska arbetshandskar har speciella fibrer som ger en värmeisolerande barriär mellan huden och den omgivande miljön.
  • Förbättrad isolering: Speciella ihåliga fibrer ger värmeisolerande barriär mellan huden och den omgivande miljön.
  • Extra komfort: Stickteknik möjliggör längre och bekvämare slitage.
  • Förbättrad hudvänlighet: Sömlös design som minskar friktionen och undviker obehag och irritation i huden.
  • Genuin mångsidighet: Ambidextrous, passar båda händerna för bekvämlighet.
  • Maximalt värde: Maskintvättbar vilket gör dem mer hygieniska och ekonomiska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Klorerad Nej
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Blått
Exteriör finish Ingen textur
Hand Ambidexter
Material Thermolite
Produkttyp Kyltåliga handskar
Storlek 7
Temperatur (engelska) Max. 104°
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
EN388 Standard 214XA
För användning med (applikation) Fordon, livsmedelsförädling
Handske manschettstil Sticka
Liner material Thermolite™
Foder Ofodrad
Serie 78-101
Temperatur (engelska) Min 104°
Garnmätare 13
Längd (engelska) 8,8 till 10 tum.
Längd (metrisk) 224 till 254 mm