Läs mer
Julabo™ Termisk badvätska HL60
Produktkod. 15599785
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15599785 5 l
1 options
Produktkod. 15599785 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 8940141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5228.01 SEK
    5007.57 SEK / 5 L
    Save 220.44 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Idealisk för alla dina temperaturkontrollapplikationer. Garanterar säker och pålitlig drift.
  • Viskositet, oxidationsegenskaper och värmeöverföring av termiska vätskor är specifikt anpassade till var och en JULABO temperaturkontrollenhet
  • JULABO Termiska badvätskor är noggrant utvalda och är optimerade för maximal prestanda med JULABO instrument
  • Arbetstemperatur: -60 till +250° C
  • Flampunkt: +124° C
  • Brandpunkt: +142 °C
  • Viskositet (kinematisk vid 20° C i mm² /s): 5,66
  • Densitet (vid 20° C i g/cm³ : 0,92
  • Flytpunkt: -100° C
  • Kokpunkt: +288 °C
  • Tändtemperatur: +350 °C
  • Termisk expansionskoefficient K -1 : 0,00094
  • Värmeledningsförmåga [W/m K]: *0,116
  • Specifik volymresistivitet [Ohm *cm]: 4x10 14
  • Fördelar:
    • Låg toxicitet
    • Låg viskositet
    • Hög stabilitet
    • Minsta lukt
    • Bra värmeledningsförmåga
    • Låg korrosionsbenägenhet
    • Breda temperaturområden
    • Inklusive avloppskran
Specifikationer
Beskrivning Klar termisk badvätska
Kapacitet (metrisk) 5 l