Läs mer
Julabo™ Termiska badvätskor
Produktkod. 10551802
Change view
Färg:
Genomskinlig
Klart
Ljusbrun
Ljusgul
Kvantitet:
5 l
10 l
Modell:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HY
Högskolepoäng
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C till +180 °C
-30 °C till +80 °C
-40 °C till +180 °C
-50 °C till +105 °C
-80 °C till +55 °C
-85 °C till +170 °C
0 °C till 220 °C
20 °C till 250 °C
30 °C till 335 °C
40 °C till 170 °C
50 °C till 350 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Paket med 10
Paket med 5
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Modell Temperaturområde Förpackningsstorlek
10551802 Ljusbrun 10 l Högskolepoäng 20 °C till 250 °C 10 L
10363385 Ljusgul 10 l Termisk G -30 °C till +80 °C 10 L
11950278 Klart 5 l H10 -20 °C till +180 °C 5 L
11900228 Genomskinlig 5 l Termisk M 40 °C till 170 °C 5 L
10048001 Ljusbrun 5 l H20S 0 °C till 220 °C 5 L
11967458 Klart 5 l H5 -50 °C till +105 °C 5 L
11924738 Klart 5 l H350 50 °C till 350 °C 5 L
11957458 Klart 10 l H10 -40 °C till +180 °C 10 L
11970218 Klart 10 l H5 -50 °C till +105 °C 10 L
11960218 Klart 5 l HY -80 °C till +55 °C 5 L
11950238 Klart 10 l HY -80 °C till +55 °C 10 L
10518530 Klart 10 l HL80 -85 °C till +170 °C Paket med 10
11960248 Klart 5 l HL80 -85 °C till +170 °C 5 L
10162101 Ljusbrun 10 l H20S 0 °C till 220 °C 10 L
11920268 Ljusbrun 10 l H250S 20 °C till 250 °C 10 L
11989068 Ljusbrun 5 l Högskolepoäng 20 °C till 250 °C 5 L
11924728 Ljusgul 5 l H335 30 °C till 335 °C Paket med 5
11930268 Ljusbrun 5 l H250S 20 °C till 250 °C Paket med 5
11947458 Ljusgul 5 l Termisk G -30 °C till +80 °C 5 L
10468881 Genomskinlig 10 l Termisk M 40 °C till 170 °C 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 10551802 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 8940102
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Används för temperaturkontrollapplikationer. Julabo™ Termiska badvätskor erbjuder säker och pålitlig drift.
  • För slutna system som Presto eller Forte
  • Har breda temperaturområden
  • Låg viskositet
  • Hög stabilitet
  • Bra värmeledningsförmåga
  • Minsta lukt
  • Låg korrosionsbenägenhet
  • Låg toxicitet
  • Lång hållbarhet
Specifikationer
Färg Ljusbrun
Temperaturområde 20 °C till 250 °C
Typ Termisk badvätska
Vätsketillförseltyp Termalbad
För användning med (applikation) Idealisk för temperaturkontrollapplikationer och garanterar säker och pålitlig drift, viskositet, oxi
Inkluderar Tömkran
Modell Högskolepoäng
Kvantitet 10 l
Temperatur (metrisk) Max >400 °C
Viskositet 55 mm 2 /s vid 20 °C