Läs mer
Julabo™ Termiska badvätskor
Produktkod. 11920268
Färg:
Genomskinlig
Klart
Ljusbrun
Ljusgul
Kvantitet:
5 l
10 l
Modell:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HY
Högskolepoäng
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C till +180 °C
-30 °C till +80 °C
-50 °C till +105 °C
-80 °C till +55 °C
0 °C till 220 °C
20 °C till 250 °C
40 °C till 170 °C
50 °C till 350 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Paket med 5
Produktkod. 11920268
Brand: Julabo™ 8940132
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för temperaturkontrollapplikationer. Julabo™ Termiska badvätskor erbjuder säker och pålitlig drift.
  • För slutna system som Presto eller Forte
  • Har breda temperaturområden
  • Låg viskositet
  • Hög stabilitet
  • Bra värmeledningsförmåga
  • Minsta lukt
  • Låg korrosionsbenägenhet
  • Låg toxicitet
  • Lång hållbarhet
Specifikationer
Färg Ljusbrun
Temperaturområde 20 °C till 250 °C
Typ Termisk badvätska
Vätsketillförseltyp Termalbad
För användning med (applikation) Idealisk för temperaturkontrollapplikationer och garanterar säker och pålitlig drift, viskositet, oxi
Inkluderar Tömkran
Modell H250S
Kvantitet 10 l
Temperatur (metrisk) Max >400 °C
Viskositet 22,3 mm 2 /s vid 20 °C