Läs mer
Julabo™ Termiska badvätskor
Description
- För slutna system som Presto eller Forte
- Har breda temperaturområden
- Låg viskositet
- Hög stabilitet
- Bra värmeledningsförmåga
- Minsta lukt
- Låg korrosionsbenägenhet
- Låg toxicitet
- Lång hållbarhet
Specifications
Specifications
| Färg | Ljusgul |
| För användning med (utrustning) | Kylcirkulationspumpar |
| Temperaturområde | -30 °C till +80 °C |
| Typ | Termisk badvätska |
| Vätsketillförseltyp | Termalbad |
| Inkluderar | Tömkran |
| Modell | Termisk G |
| Kvantitet | 5 l |
| Viskositet | 4,07 mm 2 /s vid 20 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- THERMAL G
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..