Läs mer
- Home
- Products
- Bad
- Badtillbehör
- Julabo™ Termiska badvätskor
Julabo™ Termiska badvätskor
Produktkod. 11960218
Change view
Färg:
Genomskinlig
Klart
Ljusbrun
Ljusgul
Kvantitet:
5 l
10 l
Modell:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HY
Högskolepoäng
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C till +180 °C
-30 °C till +80 °C
-40 °C till +180 °C
-50 °C till +105 °C
-80 °C till +55 °C
-85 °C till +170 °C
0 °C till 220 °C
20 °C till 250 °C
30 °C till 335 °C
40 °C till 170 °C
50 °C till 350 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Paket med 10
Paket med 5
20 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Kvantitet | Modell | Temperaturområde | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11960218 | Klart | 5 l | HY | -80 °C till +55 °C | 5 L |
| 10363385 | Ljusgul | 10 l | Termisk G | -30 °C till +80 °C | 10 L |
| 11950278 | Klart | 5 l | H10 | -20 °C till +180 °C | 5 L |
| 11900228 | Genomskinlig | 5 l | Termisk M | 40 °C till 170 °C | 5 L |
| 10551802 | Ljusbrun | 10 l | Högskolepoäng | 20 °C till 250 °C | 10 L |
| 10048001 | Ljusbrun | 5 l | H20S | 0 °C till 220 °C | 5 L |
| 11967458 | Klart | 5 l | H5 | -50 °C till +105 °C | 5 L |
| 11924738 | Klart | 5 l | H350 | 50 °C till 350 °C | 5 L |
| 11957458 | Klart | 10 l | H10 | -40 °C till +180 °C | 10 L |
| 11970218 | Klart | 10 l | H5 | -50 °C till +105 °C | 10 L |
| 11950238 | Klart | 10 l | HY | -80 °C till +55 °C | 10 L |
| 10518530 | Klart | 10 l | HL80 | -85 °C till +170 °C | Paket med 10 |
| 11960248 | Klart | 5 l | HL80 | -85 °C till +170 °C | 5 L |
| 10162101 | Ljusbrun | 10 l | H20S | 0 °C till 220 °C | 10 L |
| 11920268 | Ljusbrun | 10 l | H250S | 20 °C till 250 °C | 10 L |
| 11989068 | Ljusbrun | 5 l | Högskolepoäng | 20 °C till 250 °C | 5 L |
| 11924728 | Ljusgul | 5 l | H335 | 30 °C till 335 °C | Paket med 5 |
| 11930268 | Ljusbrun | 5 l | H250S | 20 °C till 250 °C | Paket med 5 |
| 11947458 | Ljusgul | 5 l | Termisk G | -30 °C till +80 °C | 5 L |
| 10468881 | Genomskinlig | 10 l | Termisk M | 40 °C till 170 °C | 10 L |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11960218
Leverantör
Julabo™
Leverantörsnummer
8940105
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För slutna system som Presto eller Forte
- Har breda temperaturområden
- Låg viskositet
- Hög stabilitet
- Bra värmeledningsförmåga
- Minsta lukt
- Låg korrosionsbenägenhet
- Låg toxicitet
- Lång hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Kylcirkulationspumpar |
| Temperaturområde | -80 °C till +55 °C |
| Typ | Termisk badvätska |
| Vätsketillförseltyp | Termalbad |
| Inkluderar | Tömkran |
| Modell | HY |
| Kvantitet | 5 l |
| Temperatur (metrisk) Max | >400 °C |
| Viskositet | <4 mm 2 /s vid 20 °C |