Läs mer
LTE Scientific™ Termisk dataskrivare
Beskrivning
- Termisk dataskrivare
- Skriver ut alla cykeldata när cykeln fortskrider
- Utskriften inkluderar eventuella fel/varningar
- Ger tryckt validering av laddningsframgång
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Alla LTE Touchclave R modell autoklaver |
| Modell | TC/TDP/02 |
| Produkttyp | Termisk dataskrivare |
| Sterilitet | Icke-steril |