Läs mer
Thermo Scientific™ Termiska blandare och block
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Mixer with Block
elementblock
Håller:
20 x 0.2mL, 12 x 1.5mL Microtubes
20 x 0.5mL, 12 x 1.5mL Microtubes
20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
24 x 1,5 ml mikrorör
24 x 1.5mL Microtubes
24 x 2,0 ml mikrorör
24 x 2.0mL Microtubes
96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor
96-well Microplates, 0.2mL Tube Strips
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få variabel hastighet och temperaturkontroll med Thermo Scientific™ termisk mixer, som kommer med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor.
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör) |
| Produkttyp | elementblock |
| Antal positioner | 20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör) |