Läs mer
Thermo Scientific™ Termiska blandare och block
Produktkod. 15653027 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Block
Mixer med block
Håller:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
24 x 1,5 ml mikrorör
24 x 2,0 ml mikrorör
96-brunns mikroplattor, 0,2 ml rörremsor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Håller unitSize
15653027 Mixer med block 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör Varje
15623027 Mixer med block 24 x 1,5 ml mikrorör Varje
15633027 Mixer med block 24 x 2,0 ml mikrorör Varje
15643027 Mixer med block 20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör Varje
15663027 Mixer med block 96-brunns mikroplattor, 0,2 ml rörremsor Varje
15673017 Block 24 x 1,5 ml mikrorör Varje
15683017 Block 24 x 2,0 ml mikrorör Varje
15693017 Block 20 x 2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör Varje
15603027 Block 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör Varje
15613027 Block 96-brunns mikroplattor, 0,2 ml rörremsor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15653027 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 13687720
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få flexibilitet med denna vertikala mixer med variabel hastighet och temperaturkontroll för en mängd olika tillämpningar.
Få variabel hastighet och temperaturkontroll med Thermo Scientific™ termisk mixer, som kommer med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor.
  • Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
  • Kompakt storlek med tyst drift
  • Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
Mixerfunktioner
  • Snabba uppvärmnings- och nedkylningstider och snabb att nå specificerad blandningshastighet
  • Temperaturkontrollområde: 15°C under omgivningstemperatur till 100°C
  • Temperaturinställningsområde: +4°C till 100°C
  • Skakhastighet: 250 till 1400 rpm
  • Temperaturstabilitet:± 0,1°C
  • Jämn blandning över blocket för termoskakapparaten
  • Utmärkt enhetlighet över blocket
  • Digital timer med ljudlarm: 1 min till 96 timmar
  • Temperaturkalibreringsfunktion– kompensera för skillnader i det termiska beteendet hos olika rör och prover
  • Val av 5 utbytbara block
  • LCD-skärm indikerar inställd och faktisk drifttid, blandningshastighet och temperatur
  • Värme/kylning och blandningsfunktioner kan köras oberoende av varandra
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 2 mm
Hastighetsintervall 250 till 1400 rpm
Elektriska krav 120/240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 100 °C
Wattal 60 W
Håller 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
Rörkapacitet 0.5 mL, 1.5 mL
Produkttyp Mixer med block
Pluggtyp USA, EU, UK Plugg
Mått (L x B x H) 130 x 230 x 205 mm
Höjd (engelska) 8,07 tum
Höjd (metrisk) 205 mm
Längd (engelska) 5,11 tum
Längd (metrisk) 130 mm
Bredd (engelska) 9,05 tum
Bredd (metrisk) 230 mm
Fraktvikt (metrisk) 4 kg
Visa LCD
För användning med (applikation)
  • Genetisk analys
  • DNA- och RNA-extraktion
  • Provberedning
  • Biokemiska studier av enzymatiska reaktioner och processer
  • Extraktion av metaboliter från cellulärt material
  • Inkubation
  • Omrörning
  • Klyvning
  • Prover/standarder för peptidkartläggning
Timerintervall 1 min. till 96 tim. (steg om 1 min.)
Garanti och serviceerbjudande 2 år