Beskrivning
Få variabel hastighet och temperaturkontroll med Thermo Scientific™ termisk mixer, som kommer med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor.
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 24 x 1,5 ml mikrorör |
| Rörkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttyp | elementblock |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Antal positioner | 24 |