Läs mer
Thermo Scientific™ Termiska blandare och block
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Blandare med block
elementblock
Håller:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
24 x 1,5 ml mikrorör
24 x 2,0 ml mikrorör
96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få variabel hastighet och temperaturkontroll med Thermo Scientific™ termisk mixer, som kommer med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor.
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 24 x 2,0 ml mikrorör |
| Rörkapacitet | 2 mL |
| Produkttyp | elementblock |
| Antal positioner | 24 |