Läs mer
Thermo Scientific™ Termiska blandare och block
Produktkod. 15693017 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Blandare med block
elementblock
Håller:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
24 x 1,5 ml mikrorör
24 x 2,0 ml mikrorör
96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Håller unitSize
15693017 elementblock 20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör) Varje
15653027 Blandare med block 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör Varje
15623027 Blandare med block 24 x 1,5 ml mikrorör Varje
15633027 Blandare med block 24 x 2,0 ml mikrorör Varje
15643027 Blandare med block 20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör Varje
15663027 Blandare med block 96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor Varje
15673017 elementblock 24 x 1,5 ml mikrorör Varje
15683017 elementblock 24 x 2,0 ml mikrorör Varje
15603027 elementblock 20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör) Varje
15613027 elementblock 96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15693017 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 13687714
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få flexibilitet med denna vertikala mixer med variabel hastighet och temperaturkontroll för en mängd olika tillämpningar.
Få variabel hastighet och temperaturkontroll med Thermo Scientific™ termisk mixer, som kommer med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor.
  • Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
  • Kompakt storlek med tyst drift
  • Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
  • Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
  • Kompakt storlek med tyst drift
  • Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
Produkttyp elementblock
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Antal positioner 20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)