Läs mer
Thermo Scientific™ Termiska blandare och block
Produktkod. p-6827133 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Blandare med block
elementblock
Håller:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
24 x 1,5 ml mikrorör
24 x 2,0 ml mikrorör
96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15653027
Brand: Thermo Scientific™ 13687720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få flexibilitet med denna vertikala mixer med variabel hastighet och temperaturkontroll för en mängd olika tillämpningar.
Få variabel hastighet och temperaturkontroll med Thermo Scientific™ termisk mixer, som kommer med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor.
  • Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
  • Kompakt storlek med tyst drift
  • Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
Mixerfunktioner
  • Snabba uppvärmnings- och nedkylningstider och snabb att nå specificerad blandningshastighet
  • Temperaturkontrollområde: 15°C under omgivningstemperatur till 100°C
  • Temperaturinställningsområde: +4°C till 100°C
  • Skakhastighet: 250 till 1400 rpm
  • Temperaturstabilitet:± 0,1°C
  • Jämn blandning över blocket för termoskakapparaten
  • Utmärkt enhetlighet över blocket
  • Digital timer med ljudlarm: 1 min till 96 timmar
  • Temperaturkalibreringsfunktion– kompensera för skillnader i det termiska beteendet hos olika rör och prover
  • Val av 5 utbytbara block
  • LCD-skärm indikerar inställd och faktisk drifttid, blandningshastighet och temperatur
  • Värme/kylning och blandningsfunktioner kan köras oberoende av varandra
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 2 mm
Hastighetsintervall 250 till 1400 rpm
Elektriska krav 120/240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 100 °C
Wattal 60 W
Håller 20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
Rörkapacitet 0.5 mL, 1.5 mL
Produkttyp Blandare med block
Pluggtyp USA, EU, UK Plugg
Mått (L x B x H) 130 x 230 x 205 mm
Höjd (engelska) 8,07 tum
Höjd (metrisk) 205 mm
Längd (engelska) 5,11 tum
Längd (metrisk) 130 mm
Bredd (engelska) 9,05 tum
Bredd (metrisk) 230 mm
Fraktvikt (metrisk) 4 kg
Visa LCD
För användning med (applikation)
  • Genetisk analys
  • DNA- och RNA-extraktion
  • Provberedning
  • Biokemiska studier av enzymatiska reaktioner och processer
  • Extraktion av metaboliter från cellulärt material
  • Inkubation
  • Omrörning
  • Klyvning
  • Prover/standarder för peptidkartläggning
Timerintervall 1 min. till 96 tim. (steg om 1 min.)
Garanti och serviceerbjudande 2 år