Läs mer
Cole-Parmer™ Värmeskydd för bänkskivor, glaskeramik
Produktkod. 11807242 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
228 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11807242 228 mm Varje
1 options
Produktkod. 11807242 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0600500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Håll din bänkskiva säker från heta laboratorieartiklar med detta värmeskydd av glaskeramisk bänkskiva.
  • Plattan har hörnfötter för att förhindra värmekontakt med bänkskivan.
  • Glaskeramisk yta motstår fläckar och är lätt att rengöra.
  • Temperaturintervallet är från -392 °F till +1200 °F (-236 C °till +649 °C).
Specifikationer
Produkttyp Värmeskydd för bänkskivor
Material Glaskeramik
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 228 mm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 228 mm
Disponibel Återanvändbar
Temperatur (engelska) Max. 1200 °F
Temperatur (metrisk) Max 649 °C
Kvantitet 1 st