Läs mer
Cole-Parmer™ Värmeskydd för bänkskivor, glaskeramik
Produktkod. p-8005080 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
228 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11807242
Brand: Cole-Parmer™ 0600500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll din bänkskiva säker från heta laboratorieartiklar med detta värmeskydd av glaskeramisk bänkskiva.
  • Plattan har hörnfötter för att förhindra värmekontakt med bänkskivan.
  • Glaskeramisk yta motstår fläckar och är lätt att rengöra.
  • Temperaturintervallet är från -392 °F till +1200 °F (-236 C °till +649 °C).
Specifikationer
Produkttyp Värmeskydd för bänkskivor
Material Glaskeramik
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 228 mm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 228 mm
Disponibel Återanvändbar
Temperatur (engelska) Max. 1200 °F
Temperatur (metrisk) Max 649 °C
Kvantitet 1 st