Läs mer
Eppendorf™ Termisk skrivare DPU-S445
Produktkod. 15723275 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
Printer EU-plugg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15723275 Printer EU-plugg Varje
1 options
Produktkod. 15723275 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6135011000
Beräknad leverans: 24-11-2026
Thermal line dot-skrivare med hög utskriftshastighet och tydlig typsnittsproduktion.
  • Automatisk utskrift av resultat
  • Enkel och direkt anslutning via USB
  • Kompakt och lätt
  • Enkel pappersorientering
  • Kompatibel med BioPhotometer D30 och den BioSpectrometer produktlinje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) BioPhotometer D30 och den BioSpectrometer produktlinje
Typ Termisk punktskrivare
Beskrivning Max utskriftshastighet: 90 mm/sek, punkter/linje: 832, upplösning: 8 punkter/mm
Inkluderar Printer EU-plugg