Läs mer
Eppendorf™ Termisk skrivare DPU-S445
Produktkod. p-7159259 Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15723275
Brand: Eppendorf™ 6135011000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermal line dot-skrivare med hög utskriftshastighet och tydlig typsnittsproduktion.
  • Automatisk utskrift av resultat
  • Enkel och direkt anslutning via USB
  • Kompakt och lätt
  • Enkel pappersorientering
  • Kompatibel med BioPhotometer D30 och den BioSpectrometer produktlinje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) BioPhotometer D30 och den BioSpectrometer produktlinje
Typ Termisk punktskrivare
Beskrivning Max utskriftshastighet: 90 mm/sek, punkter/linje: 832, upplösning: 8 punkter/mm
Inkluderar EU-kontakt