Läs mer
Invitrogen™ Termisk skrivare för iBright och iGlow bildsystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Sony UP-X898MD Digital Graphic Printer är en termisk skrivare som stödjer direktutskrift från iBright och iGlow bildsystem. Denna högpresterande och kompakta skrivare kan leverera högkvalitativa svartvita utskrifter på mindre än två sekunder, och är plug-and-play och kopplas direkt till iBright och iGlow bildsystem via en av de tillgängliga USB portarna. Skriv ut högkvalitativa bilder på några sekunder utan behov av nätverksanslutning. Bilderna i vyporten skrivs ut som de visas med aktuell zoomnivå och analysanteckningar bevarade.
Funktioner hos Digital Graphic Printer inkluderar:
- Höghastighetsutskrift—skriver ut bilder på 320 mm x 100 mm på ungefär två sekunder
- Kompakt, platsbesparande design (88 mm x 154 mm x 240 mm (HxWxD))
- Högdensitetsutskrift med 325 dpi (1280 x 500 pixlar)
- 256 gråskalenivåer
- USB 2.0-gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | iBright och iGlow bildsystem |
| Upplösning | 325 DPI |
| Mått | 3,46 x 6,06 x 9,45 tum (88 x 154 x 240 mm) |
| Kapacitet | Upp till 254 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Kemiluminescerande Western Blot-avbildning, DNA-gelavbildning, proteingelavbildning |
| Produktlinje | iBright |
| Produkttyp | Bilddiagnostiksystem |
| Kvantitet | 1 skrivare |
| Vikt (engelska) | 5.5 lb |
| Visa mer |