Läs mer
Biochrom Termiskt skrivarpapper
Kvantitet:
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Termiskt skrivarpapper
- För användning med Ultrospec 2100, 3100 och 6300 Pro
- 5 rullar per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | papper |
| Regerade | Nej |
| Färg | Vitt |
| Omslagsfärg | Vitt |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Ultrospec 2100, 3100 och 6300 Pro |
| Förpackning | Rulla |
| Produkttyp | Termiskt skrivarpapper |
| Kvantitet | 5-pack |
| Visa mer |