Läs mer
Brady™ Thermal Transfer BBP81 Etikettskrivare Etiketter, B-427 självlaminerande vinyl
Produktkod. p-7078003
Storlek (metrisk):
25,4 x 152,4 mm (B x H)
50,8 x 152,4 mm (B x H)
50,8 x 177,8 mm (B x H)
Storlek (engelska):
1 x 6 tum. (B x H)
2 x 6 tum. (B x H)
2 x 7 tum. (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11518284
Brand: Brady™ 030546
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady Thermal Transfer BBP81 Etikettskrivare Etiketter är gjorda av vinyltyg med repositionerbart gummilim och kan lindas inifrån eller ut med den belagda sidan utåt.
  • För användning med termotransferskrivare
  • Tillverkad av B-427 självlaminerande vinyl med permanent gummilim
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Föreslagen bandserie: R4300; R4500; R6200
Typ av lim Permanent akryl
Färg Klart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera IP™ Aktiverad
Material Självlaminerande vinyl (B-427)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp BBP81 Etikettskrivare Etikett
För användning med (applikation) Kabel- och kabelmärkning, panelidentifiering
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers, BBP81, IP300, IP600
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-81-427-1
Antal per förpackning 1000 Label(s) / Roll
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 152.40 mm (H)
Storlek (engelska) 1 x 6 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 25,4 x 152,4 mm (B x H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 157.15 mm
Mått (LxB) 152.4 x 25.40 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 6 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1.5 in
Höjd (metrisk) 152.40 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 38.10 mm
Alternativt artikelnummer THT-81-427-1