Läs mer
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Produktkod. 17860168
Encompass_Preferred
Change view
Mått (L x B):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 22,2 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 6,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Etiketter per rad:
1 etikett
2 etiketter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 300
Paket med 3000
Paket med 4000
Paket med 500
Paket med 5000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Diameter (metrisk) Etiketter per rad unitSize
17860168 101,6 x 101,6 mm 25,4 mm 1 etikett Paket med 300
17849277 101,6 x 101,6 mm 76,2 mm 1 etikett Paket med 500
17840368 50,8 x 6,4 mm 25,4 mm 1 etikett Paket med 2000
17838987 50,8 x 6,4 mm 76,2 mm 1 etikett Paket med 4000
17830838 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm 1 etikett Paket med 1000
17881118 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm 1 etikett Paket med 2000
17800178 25,4 x 25,4 mm 25,4 mm 1 etikett Paket med 1000
17828987 25,4 x 25,4 mm 76,2 mm 1 etikett Paket med 3000
17839757 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 25,4 mm 2 etiketter Paket med 2000
17800258 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 76,2 mm 2 etiketter Paket med 4000
17881288 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 1 etikett Paket med 1000
17879557 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 1 etikett Paket med 5000
17850628 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm 2 etiketter Paket med 2000
17801298 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm 2 etiketter Paket med 4000
17830348 22,2 x 22,2 mm 25,4 mm 1 etikett Paket med 1000
17850818 22,2 x 22,2 mm 76,2 mm 1 etikett Paket med 3000
17821108 31,8 x 22,2 mm 25,4 mm 1 etikett Paket med 1000
17869067 31,8 x 22,2 mm 76,2 mm 1 etikett Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17860168 Leverantör GA International Leverantörsnummer UC122C10.3WH
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal-transfer cryogenic labels that will firmly adhere to both ambient and already frozen surfaces prior to long-term storage in liquid nitrogen.
  • Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
  • Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
  • No overlap or wrap-around required for proper adhesion
  • Wide temperature range resistance
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg White
Avsluta Medium Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 etikett
Kvantitet 300/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +250°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +121°C
Mått (L x B) 101,6 x 101,6 mm
Längd (engelska) 4 in.
Längd (metrisk) 101.6 mm
Bredd (engelska) 4 in.
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm