Läs mer
Brady™ Wire and Cable Marking Labels
Beskrivning
- White color
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Material | Nylon Cloth |
| Etiketter per rad | 1 |
| Form | Rectangle |
| Storlek (metrisk) | 25.4 x 38.1 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to +90°C |
| Tjocklek (metrisk) | 0.165 mm |
| Visa mer |