Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara flaggor, 76 mm kärna
Produktkod. 11568624
Change view
För användning med (utrustning):
BBP ™11, ™BBP 12, PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare
BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter PR Plus-serien
BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, och IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad:
1
2
Vertikal upprepning (metrisk):
26 mm
46 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) unitSize
11568624 BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, och IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers 1 26 mm 1 rulle
11578624 BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, och IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers 2 46 mm 1 rulle
11588624 BBP ™11, ™BBP 12, PR Plus Series, THT 76 mm kärnskrivare 1 26 mm 1 rulle
11598624 BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter PR Plus-serien 2 46 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11568624 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 217022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flaggor för termiska överföringsskrivare.
  • Utmärkt lösningsmedelsbeständighet
  • För släta ytor
  • Permanent lim
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polypropen (B-425A)
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP ™11, BBP ™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, och IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 1
Kvantitet 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0.0046 in.
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 26 mm
Mått (L x B) 30.00 mm (W) x 20.00 mm (H)
Längd (engelska) 0.39 in.
Bredd (engelska) 1.18 in.
Bredd (metrisk) 30 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 30 mm
Höjd (engelska) 0.39 in.
Höjd (metrisk) 10 mm
Alternativt artikelnummer THTFP-01-425