Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara flaggor, 76 mm kärna
Produktkod. 11598624 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kärnskrivare
BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etiketter per rad:
1
2
Vertikal upprepning (metrisk):
26 mm
46 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Förpackningsstorlek
11598624 BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kärnskrivare 2 46 mm 1 rulle
11568624 BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 1 26 mm 1 rulle
11578624 BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500 2 46 mm 1 rulle
11588624 BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kärnskrivare 1 26 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11598624 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 217025
I lager
Flaggor för termiska överföringsskrivare.
  • Utmärkt lösningsmedelsbeständighet
  • För släta ytor
  • Permanent lim
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815), överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polypropen (B-425A)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, lagermärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 33 mm
Etiketter per rad 2
Kvantitet 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0046 tum
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 46 mm
Mått (L x B) 30.00 mm (W) x 10.00 mm (H)
Längd (engelska) 0,39 tum
Bredd (engelska) 1,18 tum
Bredd (metrisk) 30 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 30 mm
Höjd (engelska) 0,39 tum
Höjd (metrisk) 10 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 10 mm
Alternativt artikelnummer BPTFT-01-425