Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter
Bredd (metrisk):
63 mm
83 mm
110 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Färgad, utskrivbar vinylfilm för termotransferskrivare
- Permanent akryllim
- För allmän och industriell identifiering
- Kompatibel med Brady skrivarmodeller BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
- Levereras som 40m rullar i tre bredder
- Servicetemperaturer -70 °C till 40 °C
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Blått |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Continuous |
| Material | Tryckkänslig vinyl |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Show More |