Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 11558674
Change view
Bredd (metrisk):
63 mm
83 mm
110 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Färg unitSize
11558674 110 mm Gult 1 rulle
11508684 110 mm Vitt 1 rulle
11508694 63 mm Klart 1 rulle
11528674 110 mm Klart 1 rulle
11528684 83 mm Klart 1 rulle
11528694 63 mm Blått 1 rulle
11548674 110 mm Blått 1 rulle
11548694 63 mm Rött 1 rulle
11558684 83 mm Rött 1 rulle
11568674 110 mm Rött 1 rulle
11588684 83 mm Vitt 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11558674 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 217504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter består av färgad vinylfilm tillgänglig i olika bredder med ett permanent akryllim.
  • Färgad, utskrivbar vinylfilm för termotransferskrivare
  • Permanent akryllim
  • För allmän och industriell identifiering
  • Kompatibel med Brady skrivarmodeller BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
  • Levereras som 40m rullar i tre bredder
  • Servicetemperaturer -70 °C till 40 °C
Specifications
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Gult
Avsluta Gloss
Formatera Continuous
Material Tryckkänslig vinyl
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 1 Roll/Pack
Temperaturområde (engelska) -94°F to +176°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +80°C
Tjocklek (engelska) 0.0042 in.
Tjocklek (metrisk) 0.107 mm
Mått (LxB) 40 x 110 mm
Längd (engelska) 131 ft.
Längd (metrisk) 40 m
Bredd (engelska) 4.331 in.
Bredd (metrisk) 110 mm
Alternativt artikelnummer BPTC-110-439-YL