Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 17110511
Längd (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Färg:
Blått, Vitt
Gult, Vitt
Klart, Vitt
Orange, Vitt
Rosa, Vitt
Rött, Vitt
Kvantitet:
10 000 etiketter/rulle
2500 Etiketter/Rull
3000 etiketter/rulle
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 2500
Paket med 3000
Produktkod. 17110511
Brand: Brady™ 306985
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vår B-494 polyesteretikett är en pålitlig lösning för providentifiering och spårbarhet.
  • Etiketten förblir fäst och förbli läsbar, även när den utsätts för kemikalier eller förvaras i flytande kväve
  • Tack vare tryck under ytan kommer etikettens färgkod inte att blekna, smeta eller kladda ut och kommer att fortsätta att erbjuda snabb provigenkänning långt efter att den skrevs ut
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Rosa, Vitt
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Polyester
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kalltemperaturmärkning, märkning av komponenter och utrustning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BBP ™11 etikettskrivare; BBP ™12 etikettskrivare; Brady IP™ Serie etikettskrivare; BradyPrinter i5100 industriell etikettskrivare; BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare; THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-304-494-3-PK
Antal per förpackning 3000 Sets / Roll
Kvantitet 3000 etiketter/rulle
Form Rektangel med cirkel
Storlek 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -320,8 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.0762 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (LxB) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Längd (engelska) 0,375 tum
Längd (metrisk) 9,53 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 0.375 in.
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer THT-304-494-3-PK