Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Anpassade förtryckta etiketter
- Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 17100511
Change view
Längd (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Färg:
Blått, Vitt
Gult, Vitt
Klart, Vitt
Orange, Vitt
Rosa, Vitt
Rött, Vitt
Kvantitet:
10 000 etiketter/rulle
2500 Etiketter/Rull
3000 etiketter/rulle
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 2500
Paket med 3000
30 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Färg | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17100511 | 9,53 mm | Rött, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17190501 | 9,53 mm | Gult, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17110511 | 9,53 mm | Rosa, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17120511 | 9,53 mm | Orange, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17130511 | 9,53 mm | Klart, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17140511 | 9,53 mm | Blått, Vitt | 3000 etiketter/rulle | Paket med 3000 |
| 17130501 | 12,70 mm | Gult, Vitt | 2500 Etiketter/Rull | - |
| 17140501 | 12,70 mm | Rött, Vitt | 2500 Etiketter/Rull | Paket med 2500 |
| 17150501 | 12,70 mm | Rosa, Vitt | 2500 Etiketter/Rull | - |
| 17160501 | 12,70 mm | Orange, Vitt | 2500 Etiketter/Rull | - |
| 17170501 | 12,70 mm | Klart, Vitt | 2500 Etiketter/Rull | Paket med 2500 |
| 17180501 | 12,70 mm | Blått, Vitt | 2500 Etiketter/Rull | Paket med 2500 |
| 17150511 | 12,70 mm | Gult, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17160511 | 12,70 mm | Rött, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17170511 | 12,70 mm | Rosa, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17180511 | 12,70 mm | Orange, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17190511 | 12,70 mm | Klart, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17100521 | 12,70 mm | Blått, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17170491 | 12,70 mm | Gult, Vitt | 10 000 etiketter/rulle | Paket med 10000 |
| 17180491 | 12,70 mm | Rött, Vitt | 10 000 etiketter/rulle | - |
| 17190491 | 12,70 mm | Rosa, Vitt | 10 000 etiketter/rulle | - |
| 17100501 | 12,70 mm | Orange, Vitt | 10 000 etiketter/rulle | - |
| 17110501 | 12,70 mm | Klart, Vitt | 10 000 etiketter/rulle | Paket med 10000 |
| 17120501 | 12,70 mm | Blått, Vitt | 10 000 etiketter/rulle | - |
| 17110491 | 25,40 mm | Gult, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17120491 | 25,40 mm | Rött, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17130491 | 25,40 mm | Rosa, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17140491 | 25,40 mm | Orange, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
| 17150491 | 25,40 mm | Klart, Vitt | 3000 etiketter/rulle | Paket med 3000 |
| 17160491 | 25,40 mm | Blått, Vitt | 3000 etiketter/rulle | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17100511
Leverantör
Brady™
Leverantörsnummer
306984
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Etiketten förblir fäst och förbli läsbar, även när den utsätts för kemikalier eller förvaras i flytande kväve
- Tack vare tryck under ytan kommer etikettens färgkod inte att blekna, smeta eller kladda ut och kommer att fortsätta att erbjuda snabb provigenkänning långt efter att den skrevs ut
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Rött, Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Främre |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Kalltemperaturmärkning, märkning av komponenter och utrustning, laboratoriemärkning |
| För användning med (utrustning) | BBP ™11 etikettskrivare; BBP ™12 etikettskrivare; Brady IP™ Serie etikettskrivare; BradyPrinter i5100 industriell etikettskrivare; BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare; THT 76 mm kärnskrivare |
| Etiketter per rad | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -196 °C |
| Modell | THT-304-494-3-RD |
| Antal per förpackning | 3000 Sets / Roll |
| Kvantitet | 3000 etiketter/rulle |
| Form | Rektangel med cirkel |
| Storlek | 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia) |
| Temperaturområde (engelska) | -320,8 °F till +158 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -196 °C till +70 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0.003 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.0762 mm |
| Vertikal upprepning (metrisk) | 12.70 mm |
| Mått (LxB) | 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia) |
| Längd (engelska) | 0,375 tum |
| Längd (metrisk) | 9,53 mm |
| Bredd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 25.40 mm |
| Bredd (engelska) Utskrivbart område | 25.40 mm |
| Höjd (engelska) | 0.375 in. |
| Höjd (metrisk) | 9.53 mm |
| Diameter (engelska) | 0,375 tum |
| Diameter (metrisk) | 9.53 mm |
| Alternativt artikelnummer | THT-304-494-3-RD |
| Visa mer Visa mindre |