Beskrivning
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6106 |
| Typ av lim | Akryl, Avtagbar |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Papper (B-408) |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Termisk överföringsskrivaretikett |
| Visa mer |