Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-408
Produktkod. 11598424 Handla allt Brady Produkter
Change view
Storlek (metrisk):
101,6 x 165,1 mm (B x H)
101,6 x 50,8 mm (B x H)
152,4 x 101,6 mm (B x H)
50,8 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 127 mm (B x H)
76,2 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) Förpackningsstorlek
11598424 152,4 x 101,6 mm (B x H) 1 rulle
11558424 50,8 x 25,4 mm (B x H) 1 rulle
11568424 76,2 x 25,4 mm (B x H) 1 rulle
11578424 76,2 x 50,8 mm (B x H) 1 rulle
11588424 76,2 x 127 mm (B x H) 1 rulle
11508434 101,6 x 50,8 mm (B x H) 1 rulle
11518434 101,6 x 165,1 mm (B x H) 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11598424 Supplier Brady™ Supplier No. 035659
Beräknad leverans: 20-11-2026
För termotransferskrivare. Brady™ Utskrivbara termiska överföringsetiketter är gjorda av repositionerbart papper som används för allmän och industriell identifiering.
  • Finns i olika storlekar
Specifications
Beskrivning Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6102
Typ av lim Akryl, Avtagbar
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Papper (B-408)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän och industriell identifiering
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-25-408-1
Antal per förpackning 1000-etikett(er) / Roll
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H)
Storlek (metrisk) 152,4 x 101,6 mm (B x H)
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 155.58 mm
Mått (L x B) 152.40 x 101.60 mm
Längd (engelska) 4 tum
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 152.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 101.60 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 101.6 mm
Alternativt artikelnummer THT-25-408-1