Beskrivning
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Vitt, Genomskinligt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Termisk överföringsskrivaretikett |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |