Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-427
Produktkod. 12385043 Handla allt Brady Produkter
Change view
Storlek (metrisk):
12,7 x 36,5 mm (B x H)
19,05 x 23,7 mm (B x H)
19,05 x 44,45 mm (B x H)
20,3 x 36,5 mm (B x H)
20,32 x 36,5 mm (B x H)
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm (B x H)
25,4 x 57,15 mm (B x H)
25,4 x 95,25 mm (B x H)
38,1 x 19,05 mm (B x H)
48,26 x 80,95 mm (B x H)
50,8 x 9,53 mm (B x H)
55,88 x 12,7 mm (B x H)
57,15 x 50,08 mm (B x H)
63,5 x 57,15 mm (B x H)
Etiketter per rad:
1
2
4
Kvantitet:
10 000/förpackning
1000/förpackning
1500/förpackning
3000/förpackning
3500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) Etiketter per rad Kvantitet Förpackningsstorlek
12385043 25,4 x 50,8 mm (B x H) 1 3000/förpackning 1 rulle
11849644 25,4 x 25,4 mm 2 5000/förpackning 1 rulle
11552935 55,88 x 12,7 mm (B x H) 1 3000/förpackning 1 rulle
11502945 38,1 x 19,05 mm (B x H) 1 3000/förpackning 1 rulle
11593734 63,5 x 57,15 mm (B x H) 1 1000/förpackning 1 rulle
11503744 50,8 x 9,53 mm (B x H) 1 1000/förpackning 1 rulle
11533814 19,05 x 23,7 mm (B x H) 4 10 000/förpackning 1 rulle
11518274 12,7 x 36,5 mm (B x H) 1 5000/förpackning 1 rulle
11528274 19,05 x 44,45 mm (B x H) 1 3500/förpackning 1 rulle
11538274 20,3 x 36,5 mm (B x H) 1 3500/förpackning 1 rulle
11548274 25,4 x 57,15 mm (B x H) 1 3000/förpackning 1 rulle
11558274 25,4 x 95,25 mm (B x H) 1 3000/förpackning 1 rulle
11568274 48,26 x 80,95 mm (B x H) 1 1500/förpackning 1 rulle
11578274 57,15 x 50,08 mm (B x H) 1 1500/förpackning 1 rulle
11548204 19,05 x 44,45 mm (B x H) 4 10 000/förpackning 1 rulle
11558204 20,32 x 36,5 mm (B x H) 4 10 000/förpackning 1 rulle
11568204 25,4 x 57,15 mm (B x H) 2 3000/förpackning 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 12385043 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 062369
Beräknad leverans: 05-01-2027
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av självlaminerande vinyl
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Typ av lim Akryl
Färg Vitt, Genomskinligt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation - flaska, rör och flaska; Laboratorieidentifikation - Eppendorf Rör; Laboratorieidentifikation - Petriskål
För användning med (utrustning) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-137-427-3-AW
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000/förpackning
Form Rektangel
Storlek 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Storlek (metrisk) 25,4 x 50,8 mm (B x H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 50.80 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 50.8 mm
Alternativt artikelnummer THT-137-427-3-AW