Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-435
Produktkod. 11533794
Storlek (metrisk):
101,6 x 50,8 mm (B x H)
12,7 x 11,10 mm (B x H)
19,05 x 6,35 mm (B x H)
25,4 x 12,7 mm (B x H)
76,2 x 25,4 mm (B x H)
76,2 x 50,8 mm (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11533794
Brand: Brady™ 030228
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare. Brady™ Utskrivbara etiketter för termisk överföring används för tillgångsspårning, märkningsskyltar, ID för allmänna ändamål.
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Rekommenderad bandserie: R4900; R6000; R6200
Typ av lim Akryl
Färg Silver
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Metalliserad polyester (B-435)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsidentifiering - genom håltopp, allmän och industriell identifiering, märkskyltar
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiska överföringsskrivare, IP300, IP600, BBP85
Horisontell upprepning (metrisk) 27.31 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-5-435-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10,000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Storlek (metrisk) 25,4 x 12,7 mm (B x H)
Temperaturområde (engelska) -94°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.0673 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (LxB) 12.70 x 25.40 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer THT-5-435-10