Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-435
Storlek (metrisk):
101.6 x 50.8 mm (W x H)
12.7 x 11.10 mm (W x H)
19.05 x 6.35 mm (W x H)
25.4 x 12.7 mm (W x H)
76.2 x 25.4 mm (W x H)
76.2 x 50.8 mm (W x H)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Finns i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd; CSA accepteras |
| Beskrivning | Rekommenderad bandserie: R4900; R6000; R6200 |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Silver |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Metalliserad polyester (B-435) |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett för termisk överföringsskrivare |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, kretskortsidentifiering - genom håltopp, allmän och industriell identifiering, märkskyltar |
| Visa mer |