Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbar Nylon Tygetiketter
Produktkod. 13029272
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg unitSize
13029272 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 13029272 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030543
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termisk överföring utskrivbar Nylon Tygetiketter (B-499) är omslagsetiketter som är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
  • Rekommenderas för inomhusbruk
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Drifttemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C)
Certifikat
UL-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815)
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Termisk överföringsskrivare, IP300 termisk överföringsskrivare, IP600 termisk överföringsskrivare, BBP81 Etikettskrivare
Material Nylon Trasa
Bredd (engelska) 0,800 tum.
Bredd (metrisk) 20.320 mm
Höjd (engelska) 1,437 tum.
Höjd (metrisk) 36.500 mm
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) 76.20 mm
Mått (L x B) 1,437 x 0,8 tum.
Typ av lim Permanent akryl
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Färgkapacitet Vitt
Beskrivning Acceptabel Ribbon-serie: 6200, 6000, 4300, 4500 (färger) Rekommenderad bandserie: 4900
Avsluta Matte
Formatera IP™ Aktiverad
Modell THT-69-499-3
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepterat; Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
För användning med (applikation) Kabel- och kabelmärkning, panelidentifiering
Kvantitet 3000/rulle
Alternativt artikelnummer THT-69-499-3